Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes UXT330-DP-E Xtra Rollo absorbente resistente
Descripción
UXT330-DP-E es un rollo absorbente universal, de 3 capas, gris, de peso medio, adherido y doblemente perforado que absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc.
- Las capas exteriores hiladas hacen que el producto sea más resistente para un uso más prolongado y una mayor resistencia a la abrasión.
- La cubierta antipelusa elimina las fibras sueltas y hace que el producto sea resistente a la abrasión.
- Ideal para usar en zonas con tráfico peatonal moderado.
- Perforado en el medio y transversalmente para permitir el uso de la cantidad justa de material para reducir el desperdicio.
- Diseñado para aplicaciones que requieren un absorbente duradero, resistente a la abrasión y que no deje pelusa.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Capacidad (imperial) | 37,248 gal |
| Capacidad (métrico) | 141 L |
| Tipo | Rollo absorbente |
| Longitud (imperial) | 150.919 ft. |
| Longitud (métrico) | 46 m |
| Anchura (imperial) | 29,921 in. |
| Anchura (métrico) | 76 cm |
| Alternate Part Number | UXT330-DP-E |