Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes UXT315-PE Xtra Rollo absorbente resistente
Descripción
UXT315-PE es un rollo absorbente universal, de 3 capas, gris, de peso medio, adherido y perforado, que absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc.
- Las capas exteriores hiladas hacen que el producto sea más resistente para un uso más prolongado y una mayor resistencia a la abrasión.
- La cubierta antipelusa elimina las fibras sueltas y hace que el producto sea resistente a la abrasión.
- Ideal para usar en áreas con tráfico peatonal moderado.
- Perforado para permitir el uso de exactamente la cantidad adecuada de material para reducir el desperdicio.
- Diseñado para aplicaciones que requieren un absorbente duradero, resistente a la abrasión y que no deje pelusa.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Capacidad (imperial) | 18.492 gal |
| Capacidad (métrico) | 70 L |
| Tipo | Rollo absorbente |
| Modelo | Absorbente universal |
| Longitud (imperial) | 150.919 ft. |
| Longitud (métrico) | 46 m |
| Anchura (imperial) | 14,96 in |
| Anchura (métrico) | 38 cm |
| Alternate Part Number | UXT315-PE |