Descripción
SKR-ADR-S es un kit antiderrames portátil y ecológico que viene en una bolsa transparente duradera con correa para el hombro.
- Diseñado para pequeños derrames de líquidos industriales excepto ácidos y cáusticos altamente agresivos.
- Lleno de productos ecológicos Re-Form Los absorbentes, fabricados con un mínimo de 70% de papel periódico reciclado y material de celulosa cruda, ofrecen una absorbencia superior a un menor costo.
- Requiere un mínimo de espacio de almacenamiento pero contiene todos los absorbentes necesarios para manipular un pequeño derrame y calcetines para contener el derrame, almohadillas y almohadas para la limpieza.
- La bolsa transparente duradera permite verificar fácilmente los suministros de respuesta a derrames.
- Acceso rápido y fácil a los absorbentes garantizando una respuesta rápida gracias a la cremallera que abre todo el frente de la bolsa.
- Contenido: 25 compresas (41 x 51 cm), 4 calcetines (7,6 x 122 cm), 1 par de guantes y 1 bolsa de eliminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Capacidad (imperial) | 14.001 gal |
| Tipo | Kit de mantenimiento de absorbentes |
| Para utilizar con (equipo) | Respuesta a derrames de emergencia |
| Incluye | 25 compresas (41 x 51 cm), 4 calcetines (7,6 x 122 cm), 1 par de guantes y 1 bolsa de eliminación. |
| Modelo | Absorbente universal |
| Alternate Part Number | SKR-ADR-S |