Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes MRO315-PE MRO Plus Rollo absorbente perforado
Descripción
MRO315-PE es un rollo absorbente universal, de 2 capas, gris, de peso medio, adherido y perforado, que absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc.
- El no tejido de un extremo proporciona una resistencia adicional y menos pelusas.
- Perforado para facilitar su uso y minimizar el desperdicio.
- Un absorbente universal de alta calidad para aplicaciones donde se requiere una combinación de buena absorción y mayor resistencia.
- Solución ideal para atrapar el exceso de pulverización que proviene de la maquinaria.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Capacidad (imperial) | 19.285 gal |
| Capacidad (métrico) | 73 L |
| Tipo | Rollo absorbente |
| Modelo | Absorbente universal |
| Longitud (imperial) | 150.919 ft. |
| Longitud (métrico) | 46 m |
| Anchura (imperial) | 14,96 in |
| Anchura (métrico) | 38 cm |
| Alternate Part Number | MRO315-PE |