Descripción
MRO30-PE es un rollo absorbente universal, de 2 capas, gris, de alto gramaje, adherido y perforado que absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc.
- El no tejido de un extremo proporciona una resistencia adicional y menos pelusas.
- Perforado para facilitar su uso y minimizar el desperdicio.
- Un absorbente universal de alta calidad para aplicaciones donde se requiere una combinación de buena absorción y mayor resistencia.
- Solución ideal para atrapar el exceso de pulverización que proviene de la maquinaria.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Capacidad (imperial) | 48.871 gal |
| Capacidad (métrico) | 185 L |
| Tipo | Rollo absorbente |
| Modelo | Absorbente universal |
| Longitud (imperial) | 150.919 ft. |
| Longitud (métrico) | 46 m |
| Anchura (imperial) | 29,921 in. |
| Anchura (métrico) | 76 cm |
| Alternate Part Number | MRO30-PE |