Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes MRO30-DP-E MRO Plus Rollo absorbente perforado
Descripción
MRO30-DP-E es un rollo adsorbente universal de 2 capas, gris, pesado, adherido y con doble perforación que absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, disolventes, refrigerantes, etc.
- El no tejido de un extremo proporciona una resistencia adicional y menos pelusas.
- Perforado por la mitad y transversalmente para facilitar su uso y minimizar los residuos.
- Un sorbente universal de alta calidad para aplicaciones en las que se requiere una combinación de buena absorción y mayor resistencia.
- Solución ideal para recoger el exceso de pulverización procedente de la maquinaria.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Capacidad (imperial) | 48,871 gal. |
| Capacidad (métrico) | 185 L |
| Tipo | Rollo absorbente |
| Modelo | Absorbente universal |
| Longitud (imperial) | 150.919 ft. |
| Longitud (métrico) | 46 m |
| Anchura (imperial) | 29,921 in |
| Anchura (métrico) | 76 cm |
| Alternate Part Number | MRO30-DP-E |