Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes MRO150-DND-E MRO Plus Rollo absorbente perforado
Descripción
MRO150-DND-E es una almohadilla absorbente universal, de 2 capas, gris, de alto peso, adherida y perforada, que absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc.
- El no tejido de un extremo proporciona una resistencia adicional y menos pelusas.
- Perforado para ayudar a minimizar el desperdicio y reducir los costos de eliminación.
- Entregado con sistema de dispensación y eliminación: Caja dispensadora para fácil acceso al producto - bolsas y caja de eliminación para asegurar la correcta eliminación de los residuos.
- Absorbente ideal para el tratamiento de fugas y goteos en el lugar de trabajo.
- También es adecuado para mantenimiento industrial general y limpieza de derrames.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Capacidad (imperial) | 41.739 gal |
| Capacidad (métrico) | 158 L |
| Tipo | Rollo absorbente |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, procesos, almacenamiento y logística. |
| Modelo | Absorbente universal |
| Longitud (imperial) | 19,69 in |
| Longitud (métrico) | 50 cm |
| Anchura (imperial) | 15,74 in |
| Anchura (métrico) | 40 cm |
| Mostrar más |