Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes MRO15-PE MRO Plus Rollo absorbente perforado
Description
MRO15-PE es un rollo absorbente universal, de 2 capas, gris, de alto gramaje, adherido y perforado que absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc.
- El no tejido de un extremo proporciona una resistencia adicional y menos pelusas.
- Perforado para facilitar su uso y minimizar el desperdicio.
- Un absorbente universal de alta calidad para aplicaciones donde se requiere una combinación de buena absorción y mayor resistencia.
- Solución ideal para atrapar el exceso de pulverización que proviene de la maquinaria.
Specifications
Specifications
| Color | Gris |
| Capacidad (imperial) | 24.304 gal |
| Capacidad (métrico) | 92 L |
| Tipo | Rollo absorbente |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, procesos, almacenamiento y logística. |
| Modelo | Absorbente universal |
| Longitud (imperial) | 150.919 ft. |
| Longitud (métrico) | 46 m |
| Anchura (imperial) | 14,96 in |
| Anchura (métrico) | 38 cm |
| Show More |