Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes GP200-M Almohadillas absorbentes de uso general
Código de producto. 30533345 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
41.739 gal
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30533345 41.739 gal paquete de 200
1 options
Código de producto. 30533345 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 813813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    148.76€ / paquete de 200
    Ahorro 23.24€
    13% Descuento
En stock
GP200-M es una almohadilla absorbente universal, monocapa, gris, liviana, adherida y perforada que absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc. Absorbe hasta 18 veces su peso. Gracias a la tecnología MAXX se necesita menos material para absorber más líquido, por lo que pagas menos por tu eliminación.
GP200-M es una almohadilla absorbente universal, monocapa, gris, liviana, adherida y perforada que absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc.
  • Absorbe hasta 18 veces su peso.
  • Gracias a la tecnología MAXX se necesita menos material para absorber más líquido, por lo que pagas menos por tu eliminación.
  • El acabado superior ofrece mayor resistencia a la abrasión y menos pelusa.
  • Empaquetado en una caja para fácil manejo y almacenamiento.
  • Ideal para aplicaciones industriales donde se requiere bajo costo y alta absorbencia.
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (imperial) 41.739 gal
Capacidad (métrico) 158 L
Tipo Almohadilla absorbente
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, procesos, almacenamiento y logística.
Modelo Absorbente universal
Longitud (imperial) 19,69 in
Longitud (métrico) 50 cm
Anchura (imperial) 15,74 in
Anchura (métrico) 40 cm
Alternate Part Number GP200-M