Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes GP152-PE Rollo absorbente de uso general
Código de producto. 30533338 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
50,72 gal
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30533338 50,72 gal paquete de 2
1 options
Código de producto. 30533338 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 813828
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    235.02€ / paquete de 2
    Ahorro 36.98€
    13% Descuento
En stock
GP152-PE son rollos absorbentes universales, de una capa, grises, de peso medio, adheridos y perforados que absorben líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc. Producto fuerte y duradero con un acabado superior con menos pelusa para una mejor resistencia a la abrasión.
GP152-PE son rollos absorbentes universales, de una capa, de color gris, de peso medio, adheridos y perforados, que absorben líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc.
  • Producto fuerte y duradero con un acabado superior con menos pelusa para una mejor resistencia a la abrasión.
  • Ideal para cubrir una gran superficie para una limpieza rápida de derrames, fugas y goteos.
  • Adecuado para aplicaciones industriales donde se requieren bajo costo y alta absorbencia.
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (imperial) 50,72 gal
Capacidad (métrico) 192 L
Tipo Rollo absorbente
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, procesos, almacenamiento y logística.
Modelo Absorbente universal
Longitud (imperial) 144.357 ft.
Longitud (métrico) 44 m
Anchura (imperial) 1,89 in
Anchura (métrico) 48 cm
Alternate Part Number GP152-PE