Learn More
Brady™ SPC™ GP150-E Absorbents Rollo absorbente de uso general
Código de producto. 30533395
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
50,72 gal.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Capacidad (imperial) unitSize
30533395 50,72 gal. 1 rollo
1 options
Código de producto. 30533395 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 813826
GP150-E es un rollo adsorbente universal adherido de 1 capa, gris, de peso medio que absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, disolventes, refrigerantes, etc. Producto fuerte y duradero con un acabado superior con menos pelusa para una mejor resistencia a la abrasión.
GP150-E es un rollo adsorbente universal adherido de 1 capa, gris, de peso medio que absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, disolventes, refrigerantes, etc.
  • Producto fuerte y duradero con un acabado superior con menos pelusa para una mejor resistencia a la abrasión.
  • Ideal para cubrir una gran superficie para una limpieza rápida de derrames, fugas y goteos.
  • Adecuado para aplicaciones industriales donde se requiere bajo costo y alta absorbencia.
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (imperial) 50,72 gal.
Capacidad (métrico) 192 L
Tipo Rollo absorbente
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, químico, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, proceso, almacén y logística
Modelo Absorbente universal
Longitud (imperial) 144.357 ft.
Longitud (métrico) 44 m
Anchura (imperial) 37,795 in
Anchura (métrico) 96 cm
Alternate Part Number GP150-E