Descripción
UXT300-E es una almohadilla absorbente universal, de 3 capas, gris, de peso medio, adherida y perforada, que absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc.
- La cubierta duradera proporciona resistencia adicional y fomenta un uso más prolongado.
- No deja pelusa, por lo que es ideal para limpiar herramientas o piezas de máquinas.
- El absorbente suave y flexible hace que sea fácil de usar.
- Las perforaciones permiten utilizar sólo lo que se necesita para minimizar el desperdicio.
- El absorbente ideal para aplicaciones industriales que requieren durabilidad o resistencia a la abrasión.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Capacidad (imperial) | 22,19 gal |
| Capacidad (métrico) | 84 L |
| Tipo | Almohadilla absorbente |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, procesos, almacenamiento y logística. |
| Modelo | Absorbente universal |
| Longitud (imperial) | 19,69 in |
| Longitud (métrico) | 50 cm |
| Anchura (imperial) | 15,74 in |
| Anchura (métrico) | 40 cm |
| Mostrar más |