Learn More
Brady™ SPC™ Toallitas absorbentes
Código de producto. 30533312 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
105.822 gal
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30533312 105.822 gal paquete de 500
1 options
Código de producto. 30533312 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 813814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.20€
    100.82€ / paquete de 500
    Ahorro 16.38€
    13% Descuento
En stock
SW1200 es una toallita absorbente universal azul de una capa que absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc. Al no tener costo de lavado en comparación con las toallitas reutilizables, lo que significa un menor costo por toallita. Seguro de usar, su uso por única vez elimina el riesgo de contaminación de usuarios anteriores, un problema potencial con las toallitas recicladas.
SW1200 es una toallita absorbente universal azul de una capa que absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc.
  • No tener costos de lavado en comparación con las toallitas reutilizables significa un menor costo por toallita.
  • Seguro de usar: su uso único elimina el riesgo de contaminación de usuarios anteriores, un problema potencial con las toallitas recicladas.
  • La microestructura absorbente retiene los limpiadores a base de solventes, lo que reduce el consumo de limpiadores costosos en comparación con las toallitas de algodón o papel.
  • Perfecto para limpiar herramientas, piezas de máquinas o pequeñas gotas.
Specifications
Color Azul
Capacidad (imperial) 105.822 gal
Capacidad (métrico) 48 L
Tipo Toallitas absorbentes
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, almacenamiento y logística.
Modelo Toallita
Anchura (imperial) 12,598 in
Anchura (métrico) 32 cm
Altura (imperial) 12,598 in
Altura (métrico) 36 cm
Alternate Part Number SW1200