Learn More
Brady™ SPC™ Kit de recambio universal de absorbentes para Spill Kaddie
Código de producto. 30533350 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
15.850 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30533350 15.850 gal cada uno
1 options
Código de producto. 30533350 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 830753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.40€
    315.95€ / paquete de 1
    Ahorro 48.45€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Kit de recarga para SKA-CART.
  • Kit de recarga para SKA-CART
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (imperial) 15.850 gal
Tipo Kit de recambio
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, procesos, almacenamiento y logística.
Incluye 1 rollo doble perforado (37 cm x 23 m), 2 calcetines (7,6 x 122 cm), 1 calcetín (7,6 x 366 cm), 6 almohadas (25 x 25 cm), 1 par de guantes, 1 par de gafas protectoras y 2 bolsas de basura.
Modelo Absorbente universal
Alternate Part Number SKA-CART-RF