Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes Universal Plus Almohadillas químicas perforadas
Código de producto. 30533369
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
23.511 gal
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (imperial) unitSize
30533369 23.511 gal paquete de 100
1 options
Código de producto. 30533369 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 813842
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una almohadilla absorbente química de dos capas, verde, de peso medio, adherida y perforada que absorbe sustancias químicas y líquidos peligrosos. El no tejido de un extremo proporciona una resistencia adicional y menos pelusas. No se degrada ni provoca una reacción química peligrosa con el líquido absorbido.
Una almohadilla absorbente química de dos capas, verde, de peso medio, adherida y perforada que absorbe sustancias químicas y líquidos peligrosos.
  • El no tejido de un extremo proporciona una resistencia adicional y menos pelusas.
  • No se degrada ni provoca una reacción química peligrosa con el líquido absorbido.
  • El color verde alerta a los trabajadores de que el producto se está utilizando para líquidos peligrosos.
  • El color verde también permite al usuario identificar y separar los residuos peligrosos para su eliminación, lo que resulta en menores costos de eliminación.
  • Perforado para mayor flexibilidad: use solo lo que necesita y minimice el desperdicio.
  • Perfecto para limpiar derrames de productos químicos o para uso en laboratorios.
Especificaciones
Color Verde
Capacidad (imperial) 23.511 gal
Capacidad (métrico) 89 L
Tipo Almohadilla absorbente
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, procesos, almacenamiento y logística.
Modelo Absorbente de productos químicos
Longitud (imperial) 19,69 in
Longitud (métrico) 50 cm
Anchura (imperial) 15,74 in
Anchura (métrico) 40 cm
Alternate Part Number UN100-E