Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes Universal Plus Rollo de productos químicos de laboratorio
Tienda Brady ProductosDescripción
- El no tejido de un extremo proporciona una resistencia adicional y menos pelusas
- No se degrada ni provoca reacción química peligrosa con el líquido absorbido
- El color verde alerta a los trabajadores de que el producto se está utilizando para líquidos peligrosos.
- El color verde también permite al usuario identificar y separar los residuos peligrosos para su eliminación, lo que resulta en menores costos de eliminación.
- Perforado en el medio y transversalmente para permitir el uso de la cantidad justa de material para reducir el desperdicio.
- Ideal para limpiar derrames de productos químicos o para su uso en laboratorios.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Capacidad (imperial) | 10.303 gal |
| Capacidad (métrico) | 39 L |
| Tipo | Rollo absorbente |
| Modelo | Absorbente de productos químicos |
| Longitud (imperial) | 75.459 ft. |
| Longitud (métrico) | 23 m |
| Anchura (imperial) | 14,57 in |
| Anchura (métrico) | 37 cm |
| Alternate Part Number | UN295-DPS-E-KADDIE |