Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes Universal Plus Rollo químico químicamente inerte
Código de producto. 30533375 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
3,17 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30533375 3,17 gal cada uno
1 options
Código de producto. 30533375 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 834177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.80€
    26.67€ / paquete de 1
    Ahorro 4.13€
    13% Descuento
En stock
El spunbond de un solo lado proporciona resistencia adicional y menor cantidad de pelusa. Químicamente inerte, el producto no se degrada ni provoca una reacción química peligrosa con el líquido adsorbido. El color verde alerta a los trabajadores de que el producto se está utilizando para líquidos peligrosos.
El spunbond de un solo lado proporciona resistencia adicional y menor cantidad de pelusa.
  • Químicamente inerte, el producto no se degrada ni provoca una reacción química peligrosa con el líquido adsorbido.
  • El color verde alerta a los trabajadores de que el producto se está utilizando para líquidos peligrosos.
Especificaciones
Color Verde
Capacidad (imperial) 3,17 gal
Capacidad (métrico) 12.00 L
Tipo Rollo absorbente
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, procesos, almacenamiento y logística.
Modelo Absorbente de productos químicos
Longitud (imperial) 49.21 ft.
Longitud (métrico) 15 m
Anchura (imperial) 7,48 in
Anchura (métrico) 19 cm
Alternate Part Number UN295-P