Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes Universal Plus Rollo químico
Código de producto. 30533377 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
23 m
46 m
Anchura (métrico):
38 cm
76 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
30533377 23 m 38 cm cada uno
30533351 46 m 38 cm paquete de 2
30533347 46 m 76 cm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30533377 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 813846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.40€
    103.21€ / paquete de 1
    Ahorro 17.19€
    14% Descuento
En stock
Un rollo absorbente químico de dos capas, verde, de peso medio, adherido y doblemente perforado que absorbe sustancias químicas y líquidos peligrosos. El no tejido de un extremo proporciona una resistencia adicional y menos pelusas. No se degrada ni provoca una reacción química peligrosa con el líquido absorbido.
Rollos de absorbente químico de dos capas, de peso medio, adheridos y doblemente perforados que absorben sustancias químicas y líquidos peligrosos.
  • El no tejido de un extremo proporciona una resistencia adicional y menos pelusas.
  • No se degrada ni provoca una reacción química peligrosa con el líquido absorbido.
  • El color verde alerta a los trabajadores de que el producto se está utilizando para líquidos peligrosos.
  • El color verde también permite al usuario identificar y separar los residuos peligrosos para su eliminación, lo que resulta en menores costos de eliminación.
  • Perforado en el medio y transversalmente para permitir el uso de la cantidad justa de material para reducir el desperdicio.
  • Perfecto para limpiar derrames de productos químicos o para uso en laboratorios.
Specifications
Color Verde
Capacidad (imperial) 10.303 gal
Capacidad (métrico) 39 L
Tipo Rollo absorbente
Modelo Absorbente de productos químicos
Longitud (imperial) 75.459 ft.
Longitud (métrico) 23 m
Anchura (imperial) 14,96 in
Anchura (métrico) 38 cm
Alternate Part Number UN15-DPS-E