Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes Universal Plus Auge químico
Código de producto. 30533358
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13,00 cm
20,00 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
30533358 20,00 cm paquete de 4
30533337 13,00 cm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30533358 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 813848
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una barrera absorbente química que se utiliza para absorber y contener productos químicos, líquidos peligrosos, así como aceites y fluidos a base de agua. Una funda exterior fuerte y duradera mantiene el material absorbente intacto dentro de la barrera.
Una barrera absorbente química que se utiliza para absorber y contener productos químicos, líquidos peligrosos, así como aceites y fluidos a base de agua.
  • Una funda exterior fuerte y duradera mantiene el material absorbente intacto dentro de la barrera.
  • La cuerda interior proporciona resistencia al desplegar y recuperar la pluma.
  • Cuatro grapas en el área de tensión crítica añaden resistencia y evitan que la pluma se parta durante la recuperación.
  • Los clips y anillos metálicos permiten unir varias plumas.
Especificaciones
Color Gris, verde
Capacidad (imperial) 68,95 gal
Capacidad (métrico) 261 L
Tipo Absorbent Boom
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, procesos, almacenamiento y logística.
Modelo Absorbente de productos químicos
Longitud (imperial) 9.843 ft.
Longitud (métrico) 3 m
Diámetro (imperial) 0,0762 mm (7,874 in)
Diámetro (métrico) 20,00 cm
Alternate Part Number UN810