Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents Spill Trays
Código de producto. 17881745
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
30 L
40 L
60 L
Longitud (métrico):
40 cm
40,5 cm
80 cm
100 cm
Anchura (métrico):
60 cm
80,5 cm
Peso (métrico):
3 kg
4,5 kg
6,5 kg
9 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) Peso (métrico) unitSize
17881745 30 L 40,5 cm 80,5 cm 4,5 kg cada uno
17801755 20 L 40 cm 60 cm 3 kg cada uno
17891745 40 L 80 cm 60 cm 6,5 kg cada uno
17821755 60 L 100 cm 60 cm 9 kg cada uno
4 options
Código de producto. 17881745
Marca: Brady™ 197579
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Spill tray with black base and yellow platform.
  • For absorbents and spill control
Especificaciones
Color Yellow, Black
Capacidad (imperial) 7.9 gal.
Capacidad (métrico) 30 L
Material Polietileno
Tipo Spill Tray
Para utilizar con (aplicación) Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Manufacturing, Pharmaceutical, Laboratory
Longitud (imperial) 15.945 in.
Longitud (métrico) 40,5 cm
Anchura (imperial) 31.693 in
Anchura (métrico) 80,5 cm
Altura (imperial) 6.102 in.
Peso (imperial) 9.9 lb.
Peso (métrico) 4,5 kg
Alternate Part Number SPTY-30-YL-BK