Learn More
Brady™ SPC™ Berma de contención de derrames de absorbentes, QuickBerm Cerradura rígida
Código de producto. 30533386
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad del sumidero (métrico):
662 L
890 L
2820 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad del sumidero (métrico) unitSize
30533386 662 L cada uno
30533325 890 L cada uno
30533399 2820 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30533386 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 198531
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La extrema durabilidad Rigid-Lock QuickBerm Ofrece una implementación inmediata y segura y preparación ante derrames. Los soportes de pared Rigid-Lock incorporados maximizan el espacio utilizable dentro del terraplén y reducen en gran medida cualquier riesgo de tropiezo en el perímetro del terraplén.
La extrema durabilidad Rigid-Lock QuickBerm Ofrece una implementación inmediata y segura y preparación ante derrames.
  • Los soportes de pared Rigid-Lock incorporados maximizan el espacio utilizable dentro del terraplén y reducen en gran medida cualquier riesgo de tropiezo en el perímetro del terraplén.
  • El material de alto rendimiento soporta una amplia gama de productos químicos, incluidos petróleo, aceites, grasas y la mayoría de los ácidos, y una amplia resistencia a los rayos UV, lo suficientemente duradero para un uso prolongado.
Especificaciones
Capacidad del cárter (imperial) 174.882 gal
Capacidad del sumidero (métrico) 662 L
Color Negro
Material Tejido recubierto de PVC
Tipo Berma de contención
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, gobierno, atención médica, manufactura, transporte marítimo, transporte público, petróleo y gas, farmacéutica, procesos, almacenamiento y logística.
Modelo Contención de derrames
Longitud (imperial) 6.667 ft.
Longitud (métrico) 2.03 m
Anchura (imperial) 4.665 ft.
Anchura (métrico) 1.42 m
Altura (imperial) 12.008 in
Altura (métrico) 30.50 cm
Alternate Part Number SB-QB-RL21