Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes SlikStopper Tapa de drenaje
Código de producto. 30533334 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 cm
60 cm
90 cm
110 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
30533334 110 cm cada uno
30533327 50 cm cada uno
30533315 60 cm cada uno
30533328 90 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30533334 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 196471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    846.00€
    733.74€ / paquete de 1
    Ahorro 112.26€
    13% Descuento
En stock
PU50 es un sello de drenaje, hecho de poliuretano flexible que sella los desagües. Resistente al agua, aceites y muchos productos químicos. Color amarillo para alta visibilidad. Reutilizable después de limpiarlo con agua y jabón. Funciona mejor en superficies lisas. ¡Un sello de drenaje de alta resistencia que sella los drenajes herméticamente y evita que se derramen!
PU50 es un sello de drenaje, hecho de poliuretano flexible que sella los desagües.
  • Resistente al agua, aceites y muchos productos químicos.
  • Color amarillo para alta visibilidad. Reutilizable después de limpiarlo con agua y jabón.
  • Funciona mejor en superficies lisas.
  • ¡Un sello de drenaje de alta resistencia que sella los drenajes herméticamente y evita que se derramen!
Especificaciones
Color Amarillo
Material Poliuretano
Tipo Cubierta de drenaje
Para utilizar con (aplicación) Química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, transporte marítimo, transporte público, petróleo y gas, farmacéutica, procesos, almacenamiento y logística.
Longitud (imperial) 43.307 in.
Longitud (métrico) 110 cm
Anchura (imperial) 43.307 in.
Anchura (métrico) 110 cm
Alternate Part Number PU110