Learn More
Brady™ SPC™ Kit absorbente SitePoint Spill Ready
Descripción
- Unidad móvil SitePoint cargada con productos adecuados para limpiar derrames generales
- Cuenta con dos ruedas (200 mm) para movilidad y puntos de anclaje para instalación fija.
- Fije los elementos al tablero mediante tornillos o pernos autorroscantes
- Apto para uso interior o exterior.
- Incluye tres puntos de anclaje en la base, lo que permite atornillar la unidad al suelo, para evitar el movimiento del carro sin permiso.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo, blanco |
| Capacidad (imperial) | 26,4 gal |
| Capacidad (métrico) | 100 L |
| Material | MDPE |
| Tipo | Kit de derrames |
| Formato | Kit de derrames |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de bebidas y alimentos, química, atención médica, marítima, petróleo y gas, farmacéutica, almacenamiento |
| Incluye | Unidad móvil SitePoint, pala SPK, kit económico para derrames, Spillfix, soporte de suelo y fijaciones |
| Longitud (imperial) | 2,3 in |
| Longitud (métrico) | 5.95 cm |
| Mostrar más |