Learn More
Brady™ SPC™ Kit de mantenimiento de absorbentes SitePoint
Código de producto. 17861755 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
26,4 gal
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
17861755 26,4 gal 1 set
1 options
Código de producto. 17861755 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 309079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1101.90€
    941.93€ / 1 sets
    Ahorro 159.97€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Ideal para mover equipos de control de derrames cerca de riesgos específicos. Cuenta con dos ruedas de goma para facilitar el movimiento del carro a cualquier lugar donde sea necesario, lo que es especialmente ideal para actividades de mantenimiento, en sitios de construcción y otras ubicaciones temporales.
  • Unidad móvil SitePoint cargada con productos adecuados para limpiar derrames generales
  • Cuenta con dos ruedas (200 mm) para movilidad y puntos de anclaje para instalación fija.
  • Fije los elementos al tablero mediante tornillos o pernos autorroscantes
  • Apto para uso interior o exterior.
  • Incluye tres puntos de anclaje en la base, lo que permite atornillar la unidad al suelo, para evitar el movimiento del carro sin permiso.
Especificaciones
Color Amarillo, blanco
Capacidad (imperial) 26,4 gal
Capacidad (métrico) 100 L
Material MDPE
Tipo Kit de derrames
Formato Kit de derrames
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas y alimentos, química, atención médica, marítima, petróleo y gas, farmacéutica, almacenamiento
Incluye Unidad móvil SitePoint, recambio universal ALLWICK, dispensador de rollos de pared (50 cm de ancho), unidad de almacenamiento para guantes, unidad de almacenamiento para gafas, portadocumentos de pared A4, fijaciones
Longitud (imperial) 2,3 in
Longitud (métrico) 5.95 cm
Anchura (imperial) 29,724 in
Anchura (métrico) 75.5 cm
Altura (métrico) 172.5 cm
Fondo (métrico) 5.95 cm
Peso (imperial) 35.3 lb.
Peso (métrico) 16 kg
Alternate Part Number SPHS1-BB1-YE-MANTENIMIENTO