Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes Unidad móvil vacía SitePoint
Descripción
- Cuenta con dos ruedas (200 mm) para movilidad y puntos de anclaje para instalación fija
- Altamente personalizable
- Fije los elementos al tablero con tornillos o pernos autorroscantes
- Apto para uso en interiores o exteriores.
- Totalmente reciclable y resistente a los productos químicos
- Incluye tres puntos de anclaje en la base, lo que permite atornillar la unidad al suelo para evitar el movimiento del carro sin permiso.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo, blanco |
| Capacidad (imperial) | 26,4 gal |
| Capacidad (métrico) | 100 L |
| Material | MDPE |
| Tipo | Kit de derrames |
| Formato | Kit de derrames |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de bebidas y alimentos, químico, sanitario, marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, almacén |
| Dimensiones (L x An) | 5.95 x 75.5 cm |
| Longitud (imperial) | 2,3 in |
| Longitud (métrico) | 5.95 cm |
| Mostrar más |