Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes QUICKWIK Universal Granular Bolsa de 50 L
Código de producto. 30533402 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
7 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30533402 7 gal cada uno
1 options
Código de producto. 30533402 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 313469
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.30€
    51.50€ / paquete de 1
    Ahorro 7.80€
    13% Descuento
En stock
Cuida derrames, fugas y goteos industriales con QUICKWIK™ Absorbente granular universal, más de 4 veces la absorción del granulado de arcilla y no produce carcinógenos ni polvo.
  • Absorbente premium elaborado con material 100% reciclado
  • Absorbe eficazmente hidrocarburos, fluidos a base de agua y los productos químicos más agresivos.
  • Certificado como seguro para su eliminación en vertederos
  • Ligero y fácil de implementar.
  • Bolsos singulares
Especificaciones
Capacidad (imperial) 7 gal
Tipo Absorbente universal
Formato Absorbente granular
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, procesos, almacenamiento y logística.
Modelo No abrasivo
Tamaño 33.00 (W) x 58.00 (H) x 15.00 cm (D)
Anchura (imperial) 12,99 in
Anchura (métrico) 33 cm
Altura (imperial) 22,83 in
Altura (métrico) 58 cm
Alternate Part Number QW-20-1