Descripción
- La tapa con bisagras protege el interior de forma segura contra las inclemencias del tiempo.
- El práctico compartimento integrado en la tapa permite guardar elementos esenciales de EPI.
- Se puede bloquear si es necesario
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Capacidad (imperial) | 32,34 gal |
| Tipo | Kit de derrames |
| Para utilizar con (equipo) | Úselo como kit para derrames o como estación de almacenamiento y dispensación de absorbentes. |
| Incluye | 1 cubo de arena, 100 almohadillas GP100-M, 10 calcetines AW412 de 122 cm, 5 almohadas AW1818, 1 par de guantes SPK-HANDSCH-HAZ, 1 par de gafas protectoras SPK-BRIL, 5 bolsas de basura BAG-DIS-YEL |
| Modelo | Absorbente universal |
| Anchura (imperial) | 39,37 in |
| Anchura (métrico) | 1000 mm |
| Altura (imperial) | 26,22 in |
| Altura (métrico) | 666 mm |
| Mostrar más |