Learn More
Brady™ SPC™ Kit absorbente para derrames en exteriores, productos químicos
Código de producto. 30533298 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
34,10 gal
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30533298 34,10 gal 1 set
1 options
Código de producto. 30533298 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 321690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.40€
    848.88€ / 1 sets
    Ahorro 131.52€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Kit antiderrames diseñado para el almacenamiento al aire libre de equipos antiderrames. Contiene absorbentes para limpiar productos químicos y líquidos peligrosos.
  • La tapa con bisagras protege el interior de forma segura contra las inclemencias del tiempo.
  • El práctico compartimento integrado en la tapa permite guardar elementos esenciales de EPI.
  • Se puede bloquear si es necesario
Especificaciones
Color Amarillo
Capacidad (imperial) 34,10 gal
Tipo Kit de derrames
Para utilizar con (equipo) Úselo como kit para derrames o como estación de almacenamiento y dispensación de absorbentes.
Incluye 1 cubo de arena, 100 compresas UN100-E, 10 calcetines HAZ412 de 122 cm, 5 almohadas HAZ1818, 1 par de guantes SPK-HANDSCH-HAZ, 1 par de gafas protectoras SPK-BRIL, 5 bolsas de basura BAG-DIS-YEL
Modelo Absorbente de productos químicos
Anchura (imperial) 39,37 in
Anchura (métrico) 1000 mm
Altura (imperial) 26,22 in
Altura (métrico) 666 mm
Fondo (imperial) 29,53 in.
Fondo (métrico) 750 mm
Alternate Part Number SKH-220