Learn More
Brady™ SPC™ Kit móvil absorbente para derrames en exteriores, mantenimiento
Código de producto. 30533362 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
10,56 gal
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30533362 10,56 gal 1 set
1 options
Código de producto. 30533362 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 321659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.90€
    358.93€ / 1 sets
    Ahorro 54.97€
    13% Descuento
En stock
Kit antiderrames diseñado para el almacenamiento al aire libre de equipos antiderrames. Contiene absorbentes para limpiar líquidos industriales incluyendo aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc.
  • Mueva fácilmente este kit antiderrames por sus instalaciones
  • La tapa con bisagra protege de forma segura el interior de las inclemencias del tiempo.
  • Se puede bloquear si es necesario
Specifikationer
Color Amarillo
Capacidad (imperial) 10,56 gal
Tipo Kit de derrames
Para utilizar con (equipo) Respuesta a derrames de emergencia
Incluye 1 carro contenedor SC-75, 35 compresas GP100-M, 4 calcetines AW412 de 122 cm, 1 almohada AW1818, 1 par de guantes SPK-HANDSCH-HAZ, 1 par de gafas protectoras SPK-BRIL, 1 bolsa de eliminación BAG-DIS-YEL
Modelo Absorbente universal
Anchura (imperial) 23,23 in
Anchura (métrico) 590 mm
Altura (imperial) 42,13 in
Altura (métrico) 1070 mm
Fondo (imperial) 17,13 in
Fondo (métrico) 435 mm
Alternate Part Number SKA-75
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.