Learn More
Brady™ SPC™ Kit móvil absorbente para derrames de productos químicos para exteriores
Tienda Brady ProductosDescription
- Mueva fácilmente este kit antiderrames por sus instalaciones
- La tapa con bisagra protege de forma segura el interior de las inclemencias del tiempo.
- Se puede bloquear si es necesario
Specifications
Specifications
| Color | Amarillo |
| Capacidad (imperial) | 11,23 gal |
| Tipo | Kit de derrames |
| Para utilizar con (equipo) | Respuesta a derrames de emergencia |
| Incluye | 1 carro contenedor SC-75, 35 compresas UN100-E, 4 calcetines HAZ412 de 122 cm, 1 almohada HAZ1818, 1 par de guantes SPK-HANDSCH-HAZ, 1 par de gafas protectoras SPK-BRIL, 1 bolsa de eliminación BAG-DIS-YEL |
| Modelo | Absorbente de productos químicos |
| Anchura (imperial) | 23,23 in |
| Anchura (métrico) | 590 mm |
| Altura (imperial) | 42,13 in |
| Altura (métrico) | 1070 mm |
| Show More |