Learn More
Brady™ SPC™ Kit absorbente para derrames de aceite, compatible con 7 barriles
Descripción
SL-7 BARR-C es un kit antiderrames de 7 barriles que viene en un contenedor de polietileno para derrames.
- Especialmente diseñado conforme a las regulaciones OPA para una respuesta rápida en caso de derrames de petróleo en el agua.
- Contenido: 750 compresas (41 x 51 cm), 12 calcetines (7,6 x 122 cm), 8 almohadas (43 x 48 cm), 12 plumas (13 cm x 3 m), 1 barredora (48 cm x 30,5 m), 2 pares de gafas protectoras, 5 monos desechables, 5 pares de guantes, 2 palas antichispas, 10 bolsas de eliminación amarillas, 1 bomba antichispas, 2 cubos de 20 L y 2 palas antiestáticas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Capacidad (imperial) | 364.822 gal |
| Tipo | Kit de derrames |
| Para utilizar con (equipo) | Respuesta a derrames de emergencia |
| Incluye | 750 compresas (41 x 51 cm), 12 calcetines (7,6 x 122 cm), 8 almohadas (43 x 48 cm), 12 plumas (13 cm x 3 m), 1 barredora (48 cm x 30,5 m), 2 pares de gafas protectoras, 5 trajes de salto desechables, 5 pares de guantes, 2 palas antichispas, 10 bolsas de eliminación amarillas, 1 bomba antichispas, 2 cubos de 20 L y 2 palas antiestáticas. |
| Modelo | Absorbente solo de aceite |
| Alternate Part Number | SL-7 BARR-C |