Descripción
SA-AFO es una combinación de un rollo absorbente de aceite de dos capas, blanco, de gran peso, adherido y perforado (76 cm x 46 m, perforado cada 76 cm) que absorbe líquidos a base de aceite y petróleo y una estera de base antifatiga de caucho de nitrilo (82 x 152 cm).
- El diseño especial proporciona flotabilidad para aliviar la fatiga básica.
- Libre de silicona, lo que permite su uso en instalaciones de pintura de vehículos.
- El caucho de nitrilo de alta calidad hace que la alfombra antifatiga sea resistente al aceite.
- Diseñado para mantener a los trabajadores seguros mientras protege el piso de aceites y otros líquidos industriales.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Capacidad (imperial) | 48.872 gal |
| Capacidad (métrico) | 185 L |
| Tipo | Kit absorbente |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, procesos, almacenamiento y logística. |
| Incluye | Un rollo perforado de 76 cm x 46 m y una base antifatiga de 82 x 152 cm |
| Modelo | Absorbente solo de aceite |
| Alternate Part Number | SA-AFO |