Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes MRO Plus Rollo absorbente perforado
Product Code. 30533400
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
3,962 gal
Unit Size:
cada uno
Product Code. Capacidad (imperial) unitSize
30533400 3,962 gal cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30533400 Supplier Brady™ Supplier No. 834176
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Rollos absorbentes universales diseñados para áreas de alto tráfico y estaciones de trabajo donde se necesitan pisos y pasillos de trabajo limpios y seguros.
  • Rollos absorbentes universales diseñados para áreas de alto tráfico y estaciones de trabajo donde se necesitan pisos y pasillos de trabajo limpios y seguros.
Spezifikation
Color Gris
Capacidad (imperial) 3,962 gal
Capacidad (métrico) 15 L
Tipo Rollo absorbente
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, procesos, almacenamiento y logística.
Modelo Absorbente universal
Longitud (imperial) 49.21 ft.
Longitud (métrico) 15 m
Anchura (imperial) 7,48 in
Anchura (métrico) 19 cm
Alternate Part Number MRO365-P
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.