Learn More
Brady™ SPC™ Sección Absorbentes MAKE-A-BERM
Descripción
SB-MAB-WALL es una barrera antiderrames de 4,5 m de largo, fabricada con vinilo duradero que se utiliza para contener equipos propensos a fugas y/o proteger pasillos muy transitados.
- El material de vinilo duradero resiste aceites, refrigerantes y la mayoría de los productos químicos.
- Construcción flexible (rellena de espuma): recupera su forma original incluso si se pasa sobre ella con una carretilla elevadora.
- Fácil de instalar y usar.
- Color amarillo para alta visibilidad.
- No es necesario construir costosos bordillos de cemento ni instalar barreras metálicas, lo que supone un ahorro de costes.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Material | Vinilo |
| Tipo | Kit de berma de contención |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, gobierno, atención médica, manufactura, transporte marítimo, transporte público, petróleo y gas, farmacéutica, procesos, almacenamiento y logística. |
| Modelo | Contención de derrames |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4.57 m x 14 cm x 5 cm |
| Longitud (imperial) | 14.993 ft. |
| Longitud (métrico) | 4.57 m |
| Anchura (imperial) | 5,512 in |
| Anchura (métrico) | 14 cm |
| Mostrar más |