Learn More
Brady™ SPC™ Kit de mantenimiento de absorbentes
Descripción
SA-AFA es una combinación de un rollo absorbente universal, de 2 capas, gris, de gran peso, adherido y perforado (76 cm x 46 m, perforado cada 76 cm) que absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes y refrigerantes, y una base antifatiga de caucho de nitrilo (82 x 152 cm).
- El diseño especial proporciona flotabilidad para aliviar la fatiga básica.
- Libre de silicona, lo que permite su uso en instalaciones de pintura de vehículos.
- El caucho de nitrilo de alta calidad hace que la alfombra antifatiga sea resistente al aceite.
- Diseñado para mantener a los trabajadores seguros mientras protege el piso de aceites y otros líquidos industriales.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Capacidad (imperial) | 48.872 gal |
| Capacidad (métrico) | 185 L |
| Tipo | Kit de mantenimiento de absorbentes |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, procesos, almacenamiento y logística. |
| Incluye | 1 x Rollo Perforado de 76 cm x 46 m y 1 x Tapete Base Antifatiga de 82 x 152 cm |
| Modelo | Alfombra y tapete absorbente |
| Alternate Part Number | SA-AFA |