Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes Rollo Absorbente de Alto Tráfico
Descripción
Un rollo absorbente universal de dos capas, gris, de alto gramaje, adherido y con múltiples perforaciones que absorbe líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc.
- El hilado por un solo lado ofrece durabilidad y poca pelusa en un lado.
- Múltiples perforaciones para facilitar su uso y minimizar el desperdicio.
- Absorbente de mantenimiento multiusos que se puede utilizar de cinco maneras diferentes: como una funda para atrapar fugas y goteos alrededor de las máquinas, como una toallita para limpiar máquinas o partes de máquinas, como una almohadilla para absorber pequeños derrames, como un rollo para mantener los pasillos seguros, como una almohada debajo de fuentes de goteo persistentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Capacidad (imperial) | 24.304 gal |
| Capacidad (métrico) | 92 L |
| Tipo | Rollo absorbente |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, procesos, almacenamiento y logística. |
| Modelo | Absorbente universal |
| Longitud (imperial) | 150.919 ft. |
| Longitud (métrico) | 46 m |
| Anchura (imperial) | 14,96 in |
| Anchura (métrico) | 38 cm |
| Mostrar más |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?