Learn More
Brady™ SPC™ Bolsas absorbentes para cubrir desagües pequeñas
Código de producto. 30533392 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
80 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
30533392 80 cm cada uno
1 options
Código de producto. 30533392 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 813923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.10€
    78.19€ / paquete de 1
    Ahorro 11.91€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
BAG-PU-S es una bolsa de transporte fabricada en poliuretano que protege el sello de drenaje PU50 y PU60 durante el almacenamiento y facilita el transporte.
  • Una funda absorbente químico, rellena de polipropileno fundido por soplado que absorbe sustancias químicas y líquidos peligrosos.
  • Fuerte acción absorbente: La absorción comienza instantáneamente después del contacto con el líquido derramado, sin necesidad de girar el calcetín.
  • Diseño flexible.
Especificaciones
Color Amarillo
Tipo Bolsas para tapar desagües
Para utilizar con (equipo) Para proteger los sellos de drenaje PU50 y PU60 durante el almacenamiento y facilitar el transporte.
Modelo Contención de derrames
Longitud (imperial) 31.496 in.
Longitud (métrico) 80 cm
Diámetro (imperial) 0,0762 mm (7,874 in)
Diámetro (métrico) 20.00 cm
Alternate Part Number BOLSA-PU-S