Learn More
Brady™ SPC™ Caja para derrames de productos químicos absorbentes
Código de producto. 30533321 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
2,378 gal
Tamaño de la unidad:
10 sets
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30533321 2,378 gal 10 sets
1 options
Código de producto. 30533321 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 813910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.50€
    65.57€ / 10 sets
    Ahorro 9.93€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
SA-SBH es un kit antiderrames portátil que viene en una práctica caja dispensadora. Diseñado para pequeños derrames de productos químicos y líquidos peligrosos. La caja de plástico reutilizable se puede rellenar una vez que se hayan utilizado los absorbentes. Es liviano, por lo que se puede colgar fácilmente en las paredes del laboratorio y del área de almacenamiento o colocarlo en una carretilla elevadora.
SA-SBH es un kit antiderrames portátil que viene en una práctica caja dispensadora.
  • Diseñado para pequeños derrames de productos químicos y líquidos peligrosos.
  • La caja de plástico reutilizable se puede rellenar una vez que se hayan utilizado los absorbentes.
  • Ligero, por lo que se puede colgar fácilmente en las paredes del laboratorio y del área de almacenamiento o fijar a una carretilla elevadora.
  • El color amarillo brillante se destaca para una rápida identificación y uso.
  • Diversas áreas de aplicación: en áreas de almacenamiento de líquidos, detrás del asiento de un camión, entornos de laboratorio, en estaciones de trabajo que manejan líquidos.
  • Contenido: 10 blocs (41 x 51 cm)
Especificaciones
Color Verde
Capacidad (imperial) 2,378 gal
Material Polipropileno
Tipo Caja de derrames
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, procesos, almacenamiento y logística.
Para utilizar con (equipo) Respuesta a derrames de emergencia
Incluye 10 blocs (41 x 51 cm)
Modelo Absorbente de productos químicos
Longitud (imperial) 19,69 in
Longitud (métrico) 50 cm
Anchura (imperial) 15,74 in
Anchura (métrico) 40 cm
Alternate Part Number SA-SBH