Descripción
SKH-240 es un kit antiderrames con ruedas que viene en un contenedor de polietileno con tapa con bisagra.
- Diseñado para derrames de gran tamaño de productos químicos y líquidos peligrosos.
- El contenedor es resistente a la intemperie y protege los absorbentes contra la suciedad, la humedad y los daños.
- La tapa con bisagra proporciona fácil acceso a los productos.
- Las ruedas permiten una excelente movilidad en interiores y exteriores.
- Contenido: 150 compresas (41 x 51 cm), 6 calcetines (7,6 x 244 cm), 8 almohadas (43 x 48 cm), 2 pares de guantes, 2 pares de gafas protectoras y 6 bolsas de eliminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Capacidad (imperial) | 61,55 gal |
| Tipo | Kit de contenedor móvil |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, procesos, almacenamiento y logística. |
| Para utilizar con (equipo) | Respuesta a derrames de emergencia |
| Incluye | 150 compresas (41 x 51 cm), 6 calcetines (7,6 x 244 cm), 8 almohadas (43 x 48 cm), 2 pares de guantes, 2 pares de gafas protectoras y 6 bolsas de eliminación. |
| Modelo | Absorbente de productos químicos |
| Anchura (imperial) | 29,13 in. |
| Anchura (métrico) | 74 cm |
| Altura (imperial) | 41,73 in |
| Mostrar más |