Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes BrightSorb Almohadilla absorbente ligera de seguridad de alta visibilidad
Código de producto. 30533332
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
36,72 gal
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Capacidad (imperial) unitSize
30533332 36,72 gal paquete de 200
1 options
Código de producto. 30533332 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 309071
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MAXX significa mayor rendimiento sin peso adicional. Absorbente químico especialmente desarrollado, codificado por color amarillo para mayor seguridad y fácil separación de residuos peligrosos, almohadilla liviana. No reacciona con fluidos agresivos.
  • El absorbente de colores brillantes tratado con surfactante recoge una amplia gama de productos químicos agresivos mientras permanece químicamente inerte.
  • Peso ligero: diseñado específicamente para pequeñas fugas, goteos y derrames.
  • Las perforaciones proporcionan control de costos y reducen el desperdicio al permitirle usar solo lo que necesita.
  • Mensaje impreso: Advierte sobre resbalones, tropiezos y caídas.
  • Color brillante: advierte de la presencia de fugas, goteos o derrames incluso con poca luz.
Especificaciones
Color Negro, rojo sobre amarillo
Capacidad (imperial) 36,72 gal
Capacidad (métrico) 139 L
Material Polipropileno
Tipo Almohadilla absorbente
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, procesos, almacenamiento y logística.
Modelo Absorbente de productos químicos
Longitud (imperial) 18,9 in
Longitud (métrico) 48 cm
Anchura (imperial) 14,96 in
Anchura (métrico) 38 cm
Alternate Part Number CH200-E