Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes BrightSorb Almohadilla absorbente de peso pesado de seguridad de alta visibilidad
Código de producto. 30533356
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
81 L
155 L
263 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30533356 81 L paquete de 100
30533341 155 L cada uno
30533313 263 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30533356 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 309070
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MAXX significa mayor rendimiento sin peso adicional. Absorbente químico especialmente desarrollado, codificado por color amarillo para mayor seguridad y fácil separación de residuos peligrosos, almohadilla de gran peso. No reacciona con fluidos agresivos.
  • El absorbente de colores brillantes tratado con surfactante recoge una amplia gama de productos químicos agresivos mientras permanece químicamente inerte.
  • Peso pesado: diseñado específicamente para fugas continuas y derrames más grandes para que utilice menos material
  • Las perforaciones proporcionan control de costos y reducen el desperdicio al permitirle usar solo lo que necesita.
  • Mensaje impreso: Advierte sobre resbalones, tropiezos y caídas.
  • Color brillante: advierte de la presencia de fugas, goteos o derrames incluso con poca luz.
Especificaciones
Color Negro, rojo sobre amarillo
Capacidad (métrico) 81 L
Material Polipropileno
Tipo Almohadilla absorbente
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, procesos, almacenamiento y logística.
Modelo Absorbente de productos químicos
Longitud (imperial) 18,9 in
Longitud (métrico) 48 cm
Anchura (imperial) 14,96 in
Anchura (métrico) 38 cm
Alternate Part Number CH100-E