Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes BrightSorb Almohadilla absorbente de peso pesado de seguridad de alta visibilidad
Descripción
- El absorbente de colores brillantes tratado con surfactante recoge una amplia gama de productos químicos agresivos mientras permanece químicamente inerte.
- Peso pesado: diseñado específicamente para fugas continuas y derrames más grandes para que utilice menos material
- Las perforaciones proporcionan control de costos y reducen el desperdicio al permitirle usar solo lo que necesita.
- Mensaje impreso: Advierte sobre resbalones, tropiezos y caídas.
- Color brillante: advierte de la presencia de fugas, goteos o derrames incluso con poca luz.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, rojo sobre amarillo |
| Capacidad (imperial) | 40,947 gal |
| Capacidad (métrico) | 155 L |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Almohadilla absorbente |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, farmacéutico, procesos, almacenamiento y logística. |
| Modelo | Absorbente de productos químicos |
| Longitud (imperial) | 149.606 ft. |
| Longitud (métrico) | 45.60 m |
| Anchura (imperial) | 29,921 in. |
| Mostrar más |