Learn More
Brady™ SPC™ Kit especial para derrames de ácido de batería absorbentes
Código de producto. 30533339 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
5,283 gal
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30533339 5,283 gal 1 set
1 options
Código de producto. 30533339 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 241135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    160.48€ / 1 sets
    Ahorro 25.52€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Coloque los kits para derrames de ácido de batería cerca de una estación de intercambio de baterías y alrededor de sus instalaciones para estar preparado en caso de que ocurra un derrame. Este kit antiderrames está diseñado para recoger ácido de batería tanto en superficies lisas como rugosas y permanecer químicamente inerte.
Coloque los kits para derrames de ácido de batería cerca de una estación de intercambio de baterías y alrededor de sus instalaciones para estar preparado en caso de que ocurra un derrame.
  • Este kit antiderrames está diseñado para recoger ácido de batería tanto en superficies lisas como rugosas y permanecer químicamente inerte.
  • Estos kits combinan almohadillas, fijadores de derrames, EPP y accesorios para que esté preparado en caso de emergencia.
  • Este kit contra derrames contiene polímeros neutralizadores químicos que proporcionan un control seguro de derrames con un indicador de cambio de color que refleja la neutralización.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 5,283 gal
Tipo Kit de derrames
Incluye 2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x HAZ412 (813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS (198790), 1 x SPC-ACID, 1 x Cubo, 1 x Pala y Raspador, 1 x SF-JAR-CS (149265)
Modelo Ácidos
Alternate Part Number SKH-BATT-E