Learn More
Brady™ SPC™ Kit de productos químicos neutralizantes especiales para derrames con base absorbente
Código de producto. 30533372 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
4.491 gal
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30533372 4.491 gal 1 set
1 options
Código de producto. 30533372 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 241139
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Coloque kits para derrames alrededor de sus instalaciones para estar preparado en caso de que ocurra un derrame. Estos kits combinan almohadillas, accesorios y EPP para que esté preparado en caso de emergencia. Este kit contra derrames contiene polímeros neutralizadores químicos que brindan un control seguro de derrames con un indicador de cambio de color que refleja la neutralización.
Coloque kits contra derrames alrededor de sus instalaciones para estar preparado en caso de que ocurra un derrame.
  • Estos kits combinan almohadillas, accesorios y EPP para que esté preparado en caso de emergencia.
  • Este kit contra derrames contiene polímeros neutralizadores químicos que brindan un control seguro de derrames con un indicador de cambio de color que refleja la neutralización.
  • Úselo para neutralizar sustancias altamente básicas antes de la limpieza.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4.491 gal
Tipo Kit de derrames
Incluye 2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x AW412 (813789), 10 x GP100-M (813812), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS, (198790) 1 x SPC-BASE, 1 x cubo, 1 x recogedor y rascador
Modelo Absorbente de productos químicos
Alternate Part Number Base de soporte SKA-E