Descripción
SKA-120 es un kit antiderrames con ruedas que viene en un contenedor de polietileno con tapa con bisagra.
- Diseñado para derrames de tamaño mediano de líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc.
- El contenedor es resistente a la intemperie y protege los absorbentes contra la suciedad, la humedad y los daños.
- La tapa con bisagra proporciona fácil acceso a los productos.
- Las ruedas permiten una excelente movilidad en interiores y exteriores.
- Contenido: 50 compresas (41 x 51 cm), 12 calcetines (7,6 cm x 122 cm), 6 almohadas (43 x 48 cm), 1 par de guantes, 1 par de gafas protectoras y 3 bolsas de eliminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Capacidad (imperial) | 32,229 gal |
| Tipo | Kit de contenedor móvil |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, procesos, almacenamiento y logística. |
| Para utilizar con (equipo) | Respuesta a derrames de emergencia |
| Incluye | 50 almohadillas GP200-M, 12 calcetines AW402, 6 almohadillas AW1818, 1 par de gafas protectoras, 1 par de guantes y 3 bolsas de plástico. |
| Modelo | Absorbente universal |
| Anchura (imperial) | 19,685 in |
| Anchura (métrico) | 50 cm |
| Altura (imperial) | 35,44 in |
| Mostrar más |