Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes ALLWICK Kit de mantenimiento universal ADR_S para derrames
Código de producto. 30533323 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
9,774 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30533323 9,774 gal cada uno
1 options
Código de producto. 30533323 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 813863
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.60€
    105.57€ / paquete de 1
    Ahorro 17.03€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
SKA-ADR-S es un kit portátil para derrames que viene en una bolsa duradera y transparente con correa para el hombro. Diseñado para pequeños derrames de líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc. Requiere un mínimo de espacio de almacenamiento pero contiene todos los absorbentes necesarios para manejar un pequeño derrame.
SKA-ADR-S es un kit portátil para derrames que viene en una bolsa duradera y transparente con correa para el hombro.
  • Diseñado para pequeños derrames de líquidos industriales incluyendo aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc.
  • Requiere un mínimo de espacio de almacenamiento pero contiene todos los absorbentes necesarios para manejar un derrame pequeño: Calcetines para contener el derrame: almohadillas y almohadas para la limpieza.
  • La bolsa transparente duradera permite verificar fácilmente los suministros de respuesta a derrames.
  • Acceso rápido y fácil a los absorbentes garantizando una respuesta rápida gracias a la cremallera que abre todo el frente de la bolsa.
  • Contenido: 25 compresas (41 x 51 cm), 4 calcetines (7,6 x 122 cm), 1 par de guantes y 1 bolsa de eliminación.
Especificaciones
Color Amarillo
Capacidad (imperial) 9,774 gal
Tipo Kit de derrames
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, procesos, almacenamiento y logística.
Para utilizar con (equipo) Respuesta a derrames de emergencia
Incluye 25 compresas (41 x 51 cm), 4 calcetines (7,6 x 122 cm), 1 par de guantes y 1 bolsa de desechos
Modelo Absorbente universal
Alternate Part Number SKA-ADR-S