Learn More
Brady™ SPC™ Absorbentes ALLWICK Kit de mantenimiento universal ADR-L para derrames
Código de producto. 30533307
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
14265 gal
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Capacidad (imperial) unitSize
30533307 14265 gal 1 set
1 options
Código de producto. 30533307 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 813866
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
SKA-ADR-L es un kit portátil para derrames que viene en una bolsa duradera y transparente con correa para el hombro. Diseñado para pequeños derrames de líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc. Requiere un mínimo de espacio de almacenamiento pero contiene todos los absorbentes necesarios para manejar un pequeño derrame.
SKA-ADR-L es un kit portátil para derrames que viene en una bolsa duradera y transparente con correa para el hombro.
  • Diseñado para pequeños derrames de líquidos industriales incluyendo aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc.
  • Requiere un mínimo de espacio de almacenamiento pero contiene todos los absorbentes necesarios para manejar un derrame pequeño: Calcetines para contener el derrame: almohadillas y almohadas para la limpieza.
  • La bolsa transparente duradera permite verificar fácilmente los suministros de respuesta a derrames.
  • Acceso rápido y fácil a los absorbentes garantizando una respuesta rápida gracias a la cremallera que abre todo el frente de la bolsa.
  • Contenido: 35 compresas (41 x 51 cm), 1 calcetín (7,6 cm x 122 cm), 1 calcetín (7,6 cm x 244 cm), 1 almohada (43 x 48 cm), 4 almohadas (25 x 25 cm), 1 par de guantes y 2 bolsas de eliminación.
Especificaciones
Color Amarillo
Capacidad (imperial) 14265 gal
Tipo Kit de derrames
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, procesos, almacenamiento y logística.
Para utilizar con (equipo) Respuesta a derrames de emergencia
Incluye 35 compresas (40 x 50 cm), 1 calcetín (7,6 cm de diámetro x 122 cm), 1 calcetín (7,6 cm de diámetro x 244 cm), 1 almohada (43 x 48 cm), 4 almohadas (23 x 23 cm), 1 par de guantes, hoja de instrucciones y 2 bolsas de eliminación.
Modelo Absorbente universal
Alternate Part Number SKA-ADR-L