Learn More
Brady™ SPC™ Kit de productos químicos absorbentes neutralizantes de ácidos para derrames
Código de producto. 30533401 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
4.491 gal
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30533401 4.491 gal 1 set
1 options
Código de producto. 30533401 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 241138
En stock
Coloque kits contra derrames alrededor de sus instalaciones para estar preparado en caso de que ocurra un derrame. Estos kits combinan almohadillas, EPP y accesorios para que esté preparado en caso de emergencia.
Coloque kits contra derrames alrededor de sus instalaciones para estar preparado en caso de que ocurra un derrame.
  • Estos kits combinan almohadillas, EPP y accesorios para que esté preparado en caso de emergencia.
  • Este kit contra derrames contiene polímeros neutralizadores químicos que brindan un control seguro de derrames con un indicador de cambio de color que refleja la neutralización.
  • Proporciona un control seguro de derrames para la mayoría de los ácidos (incluidos derrames de baterías en superficies lisas).
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4.491 gal
Tipo Kit de derrames
Incluye 2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HAND-HAZ (198786), 2 x HAZ412 (813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS (198790), 1 x SPC-ACID, 1 x cubo, 1 x recogedor y rascador
Modelo Absorbente de productos químicos
Alternate Part Number ÁCIDO SKA-BKTA-E