Learn More
Brady™ SPC™ Kit Contenedor Absorbentes 1000 L, Mantenimiento
Código de producto. 30533340 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
254,27 gal
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
30533340 254,27 gal 1 set
1 options
Código de producto. 30533340 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 319369
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3483.00€
    3019.52€ / 1 sets
    Ahorro 463.48€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Kit antiderrames con frente abatible diseñado para derrames grandes de líquidos industriales, incluidos aceites, agua, solventes, refrigerantes, etc. La tapa superior y frontal abatible proporciona fácil acceso a los absorbentes dentro del kit.
  • Absorbe hasta 883 L (contenido total de un IBC)
  • Con ruedas para maniobrar fácilmente hasta el lugar del derrame.
  • Frente abatible para un acceso rápido y fácil
Especificaciones
Color Amarillo
Capacidad (imperial) 254,27 gal
Tipo Kit de contenedor
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de bebidas, química, procesamiento de alimentos, laboratorio, fabricación, sector marítimo, petróleo y gas, procesos, almacenamiento y logística.
Incluye 400 compresas GP200-M, 2 rollos MRO15-E, 4 protectores UN510, 30 calcetines AW430, 10 calcetines AW124, 20 almohadillas AW1818, 1 par de guantes SPK-HANDSCH, 1 par de gafas protectoras SPK-BRIL, 50 bolsas de desecho
Modelo Absorbente universal
Anchura (imperial) 47,44 in
Anchura (métrico) 1205 mm
Altura (imperial) 51,77 in
Altura (métrico) 1315 mm
Fondo (imperial) 42,72 in
Fondo (métrico) 1085 mm
Alternate Part Number SKA-1100