Learn More
SPB, MedChemExpress
Código de producto. 16473928
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473928 10 mg 10 miligramos
16456647 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16473928 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104025
MedChemExpress SPB is a drug-linker conjugate for ADC with potent anti-inflammatory activity by using Xanthotoxol, linked via the ADC linker.
SPB is a drug-linker conjugate for ADC with potent anti-inflammatory activity by using Xanthotoxol, linked via the ADC linker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SPB
CAS 858128-57-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15NO8
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (129.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCCOC2=C(O3)C(C=CC3=O)=CC4=C2OC=C4
Peso molecular (g/mol) 385.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.32
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation